Print…
VWR®, Cobre-sapatos, antiderrapantes
Fornecedor: VWR Collection
113-9081EA 89.2 EUR
113-9081 113-9080 113-9079 113-9082
VWR®, Cobre-sapatos, antiderrapantes
Roupas Descartáveis
Cobre-sapatos descartáveis feitos de película CPE.
  • Sem látex de borracha natural
  • Desempenho anti-derrapante
L×W: 410×170 mm
Peso: 10, 13 ou 16 g/pcs
* Tamanho único
Certificações: Cat. I