Print…
n-Tetradecano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
172456-100G 172456-2G 172456-500G
SIAL172456-100GEA 147 EUR
SIAL172456-100G SIAL172456-2G SIAL172456-500G
n-Tetradecano, Sigma-Aldrich®
n-Tetradecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Ponto de ebulição: 253,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008986
Número CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM