Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Fornecedor: Avantor
8174-02EA 0 EUR
8174-02 8174-09 8174-04 8174-08
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Cromatografia, Colunas
As colunas de PP ultra limpas com meios BAKERBOND® HPLC são concebidas para poupar tempo, minimizar o trabalho e os volumes finais de solvente e melhorar o desempenho. Tempos de execução até nove vezes mais rápidos do que as colunas convencionais. O filtro de proteção da coluna incorporado e uma maior concentração de analitos podem reduzir ou eliminar as etapas de pré-filtração e concentração.
  • Tempos de execução até nove vezes mais rápidos do que as colunas EFS convencionais
  • Configuração laminar única
  • Com base de sílica
  • Colunas de extração para abuso de drogas
Aplicações gerais: tetrahidrocanabinol carboxílico (THC).