Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Fornecedor: Avantor
8163-02EA 0 EUR
8163-02 8163-06 8163-11
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Cromatografia, Colunas
As colunas de PP ultra limpas com meios BAKERBOND® HPLC são concebidas para poupar tempo, minimizar o trabalho e os volumes finais de solvente e melhorar o desempenho. Tempos de execução até nove vezes mais rápidos do que as colunas convencionais. O filtro de proteção da coluna incorporado e uma maior concentração de analitos podem reduzir ou eliminar as etapas de pré-filtração e concentração.
  • Tempos de execução até nove vezes mais rápidos do que as colunas EFS convencionais
  • Configuração laminar única
  • Com base de sílica
Aplicações gerais: absorve analitos polares de solventes apolares como hidrocarbonetos e ésteres e éteres menos polares.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de adsorção.