Print…
n-Pentadecano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P3406-100G P3406-500G
SIALP3406-100GEA 92.5 EUR
SIALP3406-100G SIALP3406-500G
n-Pentadecano, Sigma-Aldrich®
n-Pentadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Ponto de ebulição: 271 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 13…15 °C
Densidade: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008990
Número CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III