Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Fornecedor: Avantor
8172-04EA 0 EUR
8172-04 8172-11 8172-02 8172-06 8172-07
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Cromatografia, Colunas
As colunas de PP ultra limpas com meios BAKERBOND® HPLC são concebidas para poupar tempo, minimizar o trabalho e os volumes finais de solvente e melhorar o desempenho. Tempos de execução até nove vezes mais rápidos do que as colunas convencionais. O filtro de proteção da coluna incorporado e uma maior concentração de analitos podem reduzir ou eliminar as etapas de pré-filtração e concentração.
  • Tempos de execução até nove vezes mais rápidos do que as colunas EFS convencionais
  • Configuração laminar única
  • Com base de sílica
Aplicações gerais: analitos iónicos, básicos.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de permuta de catiões fraca.