Print…
n-Nonadecane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N28906-100G N28906-25G
SIALN28906-100GEA 183 EUR
SIALN28906-100G SIALN28906-25G
n-Nonadecane, Sigma-Aldrich®
n-Nonadecane
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Ponto de ebulição: 329,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32,5 °C
Densidade: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009012
Número CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8