n-Hexano ≥97%, CHROMASOLV™ para LC-MS, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
34986-1L
34986-2.5L
34986-4X2.5L
34986-6X1L
34986-1LEA
145.15
EUR
34986-1L
34986-2.5L
34986-4X2.5L
34986-6X1L
n-Hexano ≥97%, CHROMASOLV™ para LC-MS, Riedel-de Haën™
n-Hexano
- For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
- HPLC / UV-VIS quality control
- Low gradient baseline drift
- Low levels of trace metals
- No non-volatile impurities
Fórmula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Ponto de ebulição: 66…69 °C(1,013 hPa) Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 0,660…0.668 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 7,4 %(V) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009520 Número CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Vapor Density | ~3 (vs air) |
Assay (GC) | Min. 97 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.001 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00001 % |
Potassium (K) | Max. 0.00001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00001 % |
Transmittance at 200 nm | Min. 20 % |
Transmittance at 225 nm | Min. 80 % |
Transmittance from 250 nm | Min. 98 % |
Suitability for HPLC-MS | complying |
Refractive Index | n20/D 1.375 (lit.) |
Vapor Pressure | ~132 mmHg ( 20 °C) |