Print…
n-Heptadecano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
128503-100G 128503-25G
SIAL128503-100GEA 215 EUR
SIAL128503-100G SIAL128503-25G
n-Heptadecano, Sigma-Aldrich®
n-Heptadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Ponto de ebulição: 302,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21,2 °C
Densidade: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009002
Número CAS: 629-78-7
EINECS: 211-108-4