Print…

n-Docosane, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

134457-100G 134457-25G
SIAL134457-100GEA 168 EUR
SIAL134457-100G SIAL134457-25G
n-Docosane, Sigma-Aldrich®
n-Docosane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Ponto de ebulição: 368 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44 °C
Densidade: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009348
Número CAS: 629-97-0
EINECS: 211-121-5

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR