Print…
Silver methanesulphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methanesulphonic acid silver salt
419340250 419340050
ACRO419340250EA 204 EUR
ACRO419340250 ACRO419340050
Silver methanesulphonate 99%
Silver methanesulphonate
Fórmula: CH₃AgO₃S
Ponto de Fusão: 252…256 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064795
Número CAS: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
Encomendar
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %