Print…
Ácido 1-octanossulfónico sal sódico ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Sodium octane-1-sulphonate
152802TEA 142.35 EUR
152802T 152803U
Ácido 1-octanossulfónico sal sódico ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Sal sódico do ácido 1-octanossulfónico
Fórmula: C₈H₁₇NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007544
Número CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01