Print…
1-Hexanossulfanato de sódio ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
152792LEA 219 EUR
152792L 152793M
1-Hexanossulfanato de sódio ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
1-Hexanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₆H₁₃O₃SNa
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007542
Número CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01 WOU
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01 WOU