Print…
1-Hexanossulfanato de sódio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13278.14 A13278.06 A13278.22
A13278.14EA 204 EUR
A13278.14 A13278.06 A13278.22
1-Hexanossulfanato de sódio ≥99%
1-Hexanesulphonic acid sodium salt
Purity: 99% CAS No.: 2832-45-3 Molecular Formula: CH3(CH2)5SO3Na Formula Weight: 188.22 Physical Form: Powder Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3727014 MDL No.: MFCD00007542
Fórmula: C₆H₁₃O₃SNa
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007542
Número CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM