Print…
1-Dodecansulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12146.0005 1.12146.8500
1.12146.0005EA 63.6 EUR
1.12146.0005 1.12146.8500
1-Dodecansulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
1-Dodecansulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007527
Número CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 272.37 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)