Print…
1-Dodecansulphonic acid sodium salt ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12829.03 A12829.14 A12829.09
A12829.03EA 40.4 EUR
A12829.03 A12829.14 A12829.09
1-Dodecansulphonic acid sodium salt ≥99%
1-Dodecansulphonic acid sodium salt
Purity: 99% CAS No.: 2386-53-0 Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na Formula Weight: 272.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3919536
Fórmula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007527
Número CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6