Print…
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D3412-100G D3412-25G D3412-5G
SIALD3412-100GEA 1220 EUR
SIALD3412-100G SIALD3412-25G SIALD3412-5G
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007526
Número CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9