Print…
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
30633-10G 30633-5G
SIAL30633-10GEA 211 EUR
SIAL30633-10G SIAL30633-5G
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007526
Número CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9