Print…
Sodium-1-decanesulphonate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
30631-10G-F 30631-50G-F
30631-10G-FEA 341 EUR
30631-10G-F 30631-50G-F
Sodium-1-decanesulphonate, Supelco®
Sodium-1-decanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007526
Número CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29000190d5d1de3ab217077367976219752cc0e&vid=9c9fdc7eafa642287007f4c1acb2e630628257a9&prid=web&clid=SAPDAM