Print…
Sodium-1-decanesulphonate zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
MQ200
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
8.41036.0010EA 76.8 EUR
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
Sodium-1-decanesulphonate zS, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Peso Molecular: 244.33 g/mol
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007526
Número CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Encomendar
Melting Point 300 °C
Molar Mass 244.33 g/mol