Sodium-1-decanesulphonate, (máx. 1,5% H₂O) 99% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
A14638.06
A14638.14
A14638.22
A14638.06EA
59.8
EUR
A14638.06
A14638.14
A14638.22
Sodium-1-decanesulphonate, (máx. 1,5% H₂O) 99% (peso seco)
Sodium-1-decanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 13419-61-9
Molecular Formula: CH3(CH2)9SO3Na
Formula Weight: 244.33
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point:
Ion-associating reagent for HPLC, useful for analysis of peptides and proteins.
Fórmula:
C₁₀H₂₁NaO₃S Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007526 Número CAS: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |