Sodium-1-decanesulphonate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
369450050
369450250
369451000
ACRO369450050EA
64.5
EUR
ACRO369450050
ACRO369450250
ACRO369451000
Sodium-1-decanesulphonate 96%
Sodium-1-decanesulphonate
Fórmula:
C₁₀H₂₁NaO₃S Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007526 Número CAS: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (100°C, 3 h) (vacuum) |
Titration after Ion exchange | ≥95 % (On dry substance) |