Print…
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
MQ100
19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 201 EUR
19022-10G-F 19022-50G-F
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₄H₉NaO₃S
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007540
Número CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1