Print…
1-Butanesulphonic acid sodium salt para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
8.41661.0010EA 85.5 EUR
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
1-Butanesulphonic acid sodium salt para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₄H₉NaO₃S
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007540
Número CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Encomendar
Melting Point 310 °C
Molar Mass 160.17 g/mol