Print…
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12654.06 A12654.14 A12654.22
A12654.06EA 54.8 EUR
A12654.06 A12654.14 A12654.22
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99%
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Purity: 99% CAS No.: 2386-54-1 Molecular Formula: CH3(CH2)3SO3Na Formula Weight: 160.17 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3716662
Fórmula: C₄H₉NaO₃S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007540
Número CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1