Print…
Methyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
129925-5G 129925-100G 129925-25G
SIAL129925-5GEA 36.1 EUR
SIAL129925-5G SIAL129925-100G SIAL129925-25G
Methyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl methanesulphonate
Fórmula: C₂H₆O₃S
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007557
Número CAS: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06170