Print…
Ethyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M0880-1G M0880-100G M0880-10G M0880-25G M0880-5G
SIALM0880-1GEA 48.2 EUR
SIALM0880-1G SIALM0880-100G SIALM0880-10G SIALM0880-25G SIALM0880-5G
Ethyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl methanesulphonate
Fórmula: C₃H₈O₃S
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007559
Número CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859