Print…
VWR® Basic, Batas de laboratório para visitante, SPP
Fornecedor: VWR Collection
113-8943EA 169 EUR
113-8943 113-8944 113-8945 113-8946 113-8933 113-8934 113-8937 113-8938 113-8939 113-8941 113-8942 113-8947 113-8950 113-8952 113-8953
VWR® Basic, Batas de laboratório para visitante, SPP
Roupas Descartáveis
Estas batas descartáveis para visitantes, com gola, são de tecido não tecido, SPP.
  • Fecho de mola de pressão
  • Punhos elásticos
  • Sem látex de borracha natural
Peso: 30 g/m²
Embalagem: 1 por saco, 50 sacos por caixa.