Print…
Methanesulphonyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000
8.06021.0250EA 52.6 EUR
8.06021.0250 8.06021.1000
Methanesulphonyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Methanesulphonyl chloride
Fórmula: CH₃ClO₂S
Ponto de ebulição: 161 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007454
Número CAS: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,05982