Methanesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 124-63-0
Molecular Formula: CH3ClO2S
Formula Weight: 114.55
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Pungent
Melting Point: -33°
Boiling Point: 161°
Beilstein Reference: 506297
Merck Reference: 14,5955
UN No.: 3246
MDL No.: MFCD00007454
Fórmula:
CH₃ClO₂S Ponto de ebulição: 161 °C Ponto de Fusão: –33 °C Densidade: 1,477 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007454 Número CAS: 124-63-0 EINECS: 204-706-1 UN: 3246 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,5955 |