Print…
Methanesulphonyl chloride 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125640010 125641000 125642500 125640025 125645000
ACRO125640010EA 111 EUR
ACRO125640010 ACRO125641000 ACRO125642500 ACRO125640025 ACRO125645000
Methanesulphonyl chloride 99.5%
Methanesulphonyl chloride
Fórmula: CH₃ClO₂S
Ponto de ebulição: 161 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,48 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007454
Número CAS: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05982
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤100 APHA