Print…
Ethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
471542-100ML 471542-500ML
SIAL471542-100MLEA 111 EUR
SIAL471542-100ML SIAL471542-500ML
Ethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Ethanesulphonyl chloride
Fórmula: C₂H₅ClO₂S
Peso Molecular: 128.58 g/mol
Ponto de ebulição: 177
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007460
Número CAS: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II