Print…
VWR® Basic, Batas de laboratório para visitante, SPP
Fornecedor: VWR Collection
113-8972EA 176 EUR
113-8972 113-8973 113-8974 113-8979 113-8980 113-8982
VWR® Basic, Batas de laboratório para visitante, SPP
Roupas Descartáveis
Estas batas descartáveis para visitantes, com gola, são de tecido não tecido, SPP.
  • Fecho de mola de pressão
  • Punhos elásticos
  • Um bolso no peito ou um bolso no peito e um bolso lateral
  • Sem látex de borracha natural
Peso: 30 ou 40 g/m²
Embalagem: 1 por saco, 50 sacos por caixa.