Ethanesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23723.14
B23723.22
B23723.36
B23723.14EA
29.5
EUR
B23723.14
B23723.22
B23723.36
Ethanesulphonyl chloride ≥98%
Ethanesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 594-44-5
Molecular Formula: C2H5ClO2S
Formula Weight: 128.57
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -70°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 773865
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00007460
Fórmula:
C₂H₅ClO₂S Peso Molecular: 128.58 g/mol Ponto de ebulição: 176…178 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 1.350 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007460 Número CAS: 594-44-5 EINECS: 209-842-5 UN: 2927 |