1-Butanesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2386-60-9
Molecular Formula: C4H9ClO2S
Formula Weight: 156.63
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -29°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 1748742
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007464
Fórmula:
C₄H₉ClO₂S Ponto de ebulição: 80…81 °C (9 mmHg) Ponto de Fusão: –29 °C Densidade: 1,210 Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007464 Número CAS: 2386-60-9 EINECS: 219-204-8 UN: 3265 ADR: 8,II |