Print…
1,8-Octanedithiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
O3605-1G O3605-5G
SIALO3605-1GEA 65.8 EUR
SIALO3605-1G SIALO3605-5G
1,8-Octanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,8-Octanedithiol
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Ponto de ebulição: 270 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9814 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00003574
Número CAS: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,