Print…
1-Propanethiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W352101-1KG-K W352101-2KG-K
SIALW352101-1KG-KEA 198 EUR
SIALW352101-1KG-K SIALW352101-2KG-K
1-Propanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Propanethiol
Fórmula: C₃H₈S
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –113 °C
Densidade: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –14 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004900
Número CAS: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II