Print…
1-Octadecanetiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O1858-100ML O1858-25ML
SIALO1858-100MLEA 162 EUR
SIALO1858-100ML SIALO1858-25ML
1-Octadecanetiol, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanetiol
Fórmula: C₁₈H₃₈S
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Densidade: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004886
Número CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9,