Print…
1-Octadecanetiol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
354980250 354981000 354985000
ACRO354980250EA 34.4 EUR
ACRO354980250 ACRO354981000 ACRO354985000
1-Octadecanetiol 96%
1-Octadecanetiol
Fórmula: C₁₈H₃₈S
Peso Molecular: 286.57 g/mol
Ponto de ebulição: 366 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 25…35 °C
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004886
Número CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 35 °C
GC ≥95 %