Print…
1-Hexanethiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
234192-100ML 234192-500ML 234192-5ML
SIAL234192-100MLEA 167 EUR
SIAL234192-100ML SIAL234192-500ML SIAL234192-5ML
1-Hexanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanethiol
Fórmula: C₆H₁₄S
Ponto de ebulição: 152 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –81 °C
Densidade: 0,85911 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004909
Número CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
UN: 3071
ADR: 6.1,II