Print…
1-Butanethiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
112925-1L 112925-250ML
SIAL112925-1LEA 175 EUR
SIAL112925-1L SIAL112925-250ML
1-Butanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Butanethiol
Fórmula: C₄H₁₀S
Ponto de ebulição: 98 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004905
Número CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611