Tiocianato de metilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27879.AA
H27879.AC
H27879.AE
H27879.AAEA
27.8
EUR
H27879.AA
H27879.AC
H27879.AE
Tiocianato de metilo ≥99%
Tiocianato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 556-64-9
Molecular Formula: CH3SCN
Formula Weight: 73.11
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Pungent
Melting Point: -5°
Boiling Point: 131°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00001830
Fórmula:
C₂H₃NS Ponto de ebulição: 131 °C Ponto de Fusão: –5 °C Densidade: 1,068 Ponto de Inflamação: 38 °C (100 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001830 Número CAS: 556-64-9 EINECS: 209-134-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06209 |