Print…
Sodium octyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O4003-1G O4003-25G O4003-5G
SIALO4003-1GEA 114 EUR
SIALO4003-1G SIALO4003-25G SIALO4003-5G
Sodium octyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Sodium octyl sulphate
Fórmula: C₈H₁₇NaO₄S
Peso Molecular: 232.28 g/mol
Ponto de Fusão: 181…183 °C
Densidade: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007470
Número CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5