Print…
Sodium methyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
318183-100G 318183-25G
SIAL318183-100GEA 596 EUR
SIAL318183-100G SIAL318183-25G
Sodium methyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Sodium methyl sulphate
Fórmula: CH₃NaO₄S
Ponto de Fusão: 193 °C
Número MDL : MFCD00013457
Número CAS: 512-42-5
EINECS: 208-142-7