Print…
Dodecil sulfato de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L5901-25G L5901-5G
SIALL5901-25GEA 504 EUR
SIALL5901-25G SIALL5901-5G
Dodecil sulfato de lítio, Sigma-Aldrich®
Dodecil sulfato de lítio
Fórmula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007467
Número CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2