Print…
Dodecil sulfato de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L4632-25G L4632-50G L4632-5G
SIALL4632-25GEA 287 EUR
SIALL4632-25G SIALL4632-50G SIALL4632-5G
Dodecil sulfato de lítio, Sigma-Aldrich®
Dodecil sulfato de lítio
Fórmula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Peso Molecular: 272.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007467
Número CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2