Print…
Dodecil sulfato de lítio ≥99%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
0782-100GEA 236 EUR
0782-100G 0782-25G
Dodecil sulfato de lítio ≥99%, alta pureza
Dodecil sulfato de lítio
Fórmula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Peso Molecular: 272.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007467
Número CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Encomendar
Abs.@260 nm (5 %, Water) ≤0.1
Abs.@280 nm (5 %, Water) ≤0.1
Loss on Drying ≤3%
Purity ≥99%