Print…
Dodecil sulfato de lítio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16005.06 A16005.14 A16005.22
A16005.06EA 38.3 EUR
A16005.06 A16005.14 A16005.22
Dodecil sulfato de lítio ≥98%
Dodecil sulfato de lítio
Purity: 98% CAS No.: 2044-56-6 Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Li Formula Weight: 272.33 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007467
Fórmula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007467
Número CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ADR: 4.1,III