Print…
Dodecil sulfato de lítio 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
413300250 413301000
ACRO413300250EA 111 EUR
ACRO413300250 ACRO413301000
Dodecil sulfato de lítio 99+%
Dodecil sulfato de lítio
Fórmula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Peso Molecular: 272.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007467
Número CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance White Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %