Print…
Sulfato de dimetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D186309-100ML D186309-18L D186309-1L D186309-500ML D186309-5ML
SIALD186309-100MLEA 44.4 EUR
SIALD186309-100ML SIALD186309-18L SIALD186309-1L SIALD186309-500ML SIALD186309-5ML
Sulfato de dimetilo, Sigma-Aldrich®
Sulfato de dimetilo
Fórmula: C₂H₆O₄S
Peso Molecular: 126.13 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: –31.8 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008416
Número CAS: 77-78-1
EINECS: 201-058-1
UN: 1595
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,03305